Imprimer
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Methoxy-N-methyl-2,4,6-trifluorobenzamide
PC7659-1G PC7659-500MG
APOSPC7659-1GEA 0 EUR
APOSPC7659-1G APOSPC7659-500MG
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219.16 g/mol
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689800
Numéro CAS: 937602-31-8