Imprimer
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7646-1G PC7646-25G PC7646-5G
APOSPC7646-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7646-1G APOSPC7646-25G APOSPC7646-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 99%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689743
Numéro CAS: 369-26-6