Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7643-25G PC7643-5G PC7643-100G
APOSPC7643-25GEA 46.4 EUR
APOSPC7643-25G APOSPC7643-5G APOSPC7643-100G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluène 99%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Point de fusion: 59…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039299
Numéro CAS: 224185-19-7