Imprimer
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 125 EUR
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Poids moléculaire: 233.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689795
Numéro CAS: 116332-61-7