Imprimer
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 109 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
Poids moléculaire: 239.03 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C/5mmHg
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1.546 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000403
Numéro CAS: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8 II