Imprimer
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène 97%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
Poids moléculaire: 239.03 g/mol
Point d'ébullition: 69 °C/4mmHg
Densité: 1.565 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000395
Numéro CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8 II