Imprimer
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 98.6 EUR
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₆BrF₃
Point d'ébullition: 70…72 °C/7mmHg
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013558
Numéro CAS: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8,II