Imprimer
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC7621-1G PC7621-5G
APOSPC7621-1GEA 73 EUR
APOSPC7621-1G APOSPC7621-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052083
Numéro CAS: 155377-19-8