Imprimer
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
PC7619-1G PC7619-5G PC7619-250MG
APOSPC7619-1GEA 186 EUR
APOSPC7619-1G APOSPC7619-5G APOSPC7619-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689758
Numéro CAS: 937601-82-6