Imprimer
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzoyle
PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 81.2 EUR
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle 97%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-p-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000694
Numéro CAS: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II