Imprimer
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7607-10G PC7607-1G PC7607-5G
APOSPC7607-10GEA 894 EUR
APOSPC7607-10G APOSPC7607-1G APOSPC7607-5G
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
3-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₁₄H₈BrFN₂OS
Poids moléculaire: 351.2 g/mol
Point de fusion: 267…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689698
Numéro CAS: 937601-60-0