Imprimer
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7606-10G PC7606-1G PC7606-5G
APOSPC7606-10GEA 1350 EUR
APOSPC7606-10G APOSPC7606-1G APOSPC7606-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689716
Numéro CAS: 937601-75-7