Chlorure d'α,α,α-trifluoro-m-toluoyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 3-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule:
C₈H₄ClF₃O Point d'ébullition: 184…186 °C Densité: 1,38 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000680 Numéro CAS: 2251-65-2 EINECS: 218-844-5 UN: 3265 ADR: 8,II |