Imprimer
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7593-1G PC7593-250MG PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA 0 EUR
APOSPC7593-1G APOSPC7593-250MG APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Formule: C₅H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 171.12 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0.2mmHg
Densité: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08457648
Numéro CAS: 914203-47-7