Imprimer
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle 98%
Chlorure d'α,α,α-trifluoro-o-toluoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 84…85 °C/16mmHg
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000667
Numéro CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II