Imprimer
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 3-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile, 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)-3-oxopropanenitrile
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 219 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile 97%
3-(Trifluorométhyl)benzoylacétonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052315
Numéro CAS: 27328-86-5