Imprimer
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7584-1G PC7584-5G
APOSPC7584-1GEA 132 EUR
APOSPC7584-1G APOSPC7584-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₂H₈BrF₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475878
Numéro CAS: 941294-30-0