Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7581-1G PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA 152 EUR
APOSPC7581-1G APOSPC7581-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BBrF₃O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475807
Numéro CAS: 957034-55-8