Imprimer
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7574-1G PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7574-1G APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Formule: C₁₃H₉BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475823
Numéro CAS: 941294-52-6