Imprimer
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Benzyloxy)-4-fluorophenylboronic acid
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 154 EUR
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475829
Numéro CAS: 957034-74-1