Imprimer
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluorméthyl)benzonitrile, p-(Trifluorométhyl)benzonitrile
PC7562-100G PC7562-1KG PC7562-250G PC7562-5KG
APOSPC7562-100GEA 0 EUR
APOSPC7562-100G APOSPC7562-1KG APOSPC7562-250G APOSPC7562-5KG
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile 98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
Poids moléculaire: 171.12 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1.278 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001826
Numéro CAS: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III