Imprimer
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7561-1G PC7561-5G
APOSPC7561-1GEA 126 EUR
APOSPC7561-1G APOSPC7561-5G
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750918
Numéro CAS: 1000339-81-0