Imprimer
2-Chloro-3-trifluorométhylphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC7543-1G PC7543-250MG
APOSPC7543-1GEA 59.6 EUR
APOSPC7543-1G APOSPC7543-250MG
2-Chloro-3-trifluorométhylphénol 98%
2-Chloro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
Poids moléculaire: 196.56 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Densité: 1.479 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213793
Numéro CAS: 138377-34-1
UN: 3265
ADR: 8 III