Imprimer
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₂S
Poids moléculaire: 196.2 g/mol
Point de fusion: 255…258 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07377074
Numéro CAS: 550998-67-9