Acide α,α,α-trifluoro-p-toluique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 4-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 247 °C/753mmHg Point de fusion: 219…222 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002562 Numéro CAS: 455-24-3 EINECS: 207-242-8 |