Imprimer
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7535-1G PC7535-5G
APOSPC7535-1GEA 154 EUR
APOSPC7535-1G APOSPC7535-5G
3-Chloro-2-fluorothioanisole 98%
3-Chloro-2-fluorothioanisole
Formule: C₇H₆ClFS
Poids moléculaire: 176.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475846
Numéro CAS: 214057-24-6