2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ Point de fusion: 142…143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14560537 Numéro CAS: 400-66-8 |