Imprimer
3-Amino-4-fluorophenol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 119 EUR
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033850
Numéro CAS: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III