Imprimer
4-(Trifluorométhyl)benzamide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 92.8 EUR
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluorométhyl)benzamide 99%
4-(Trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₆F₃NO
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007998
Numéro CAS: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9