Imprimer
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7504-1G PC7504-5G
APOSPC7504-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7504-1G APOSPC7504-5G
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime
Formule: C₈H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033235
Numéro CAS: 368-83-2