Imprimer
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
PC7502-100G PC7502-25G PC7502-500G
APOSPC7502-100GEA 63.8 EUR
APOSPC7502-100G APOSPC7502-25G APOSPC7502-500G
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Numéro MDL: MFCD00006952
Numéro CAS: 455-19-6