Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 27.7 EUR
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Point d'ébullition: 83…86 °C/30mmHg
Densité: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003373
Numéro CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III