Imprimer
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluorométhyl)benzaldéhyde
PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 31.9 EUR
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Poids moléculaire: 174.12 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C/16mmHg
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003337
Numéro CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9