Imprimer
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7498-1G PC7498-250MG PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 81.2 EUR
APOSPC7498-1G APOSPC7498-250MG APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₈H₆F₃N₃
Poids moléculaire: 201.15 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972777
Numéro CAS: 184163-56-2