3-(Trifluorométhyl)anisole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇F₃O Point d'ébullition: 160 °C Densité: 1,217 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 48 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000385 Numéro CAS: 454-90-0 UN: 1993 ADR: 3,III |