Imprimer
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[3-(Trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
PC7480-100G PC7480-25G PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA 59.6 EUR
APOSPC7480-100G APOSPC7480-25G APOSPC7480-500G
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone 98%
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₉H₇F₃O
Point d'ébullition: 198…200 °C
Densité: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000391
Numéro CAS: 349-76-8
EINECS: 206-490-4