Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7475-1G PC7475-5G
APOSPC7475-1GEA 96 EUR
APOSPC7475-1G APOSPC7475-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00107523
Numéro CAS: 364-48-7