2'-(Trifluorométhyl)acétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-[2-(Trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
Formule:
C₉H₇F₃O Point d'ébullition: 163…164 °C Point de fusion: 15…17 °C Densité: 1,255 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000378 Numéro CAS: 17408-14-9 EINECS: 241-434-2 |