Imprimer

5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 357 EUR
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Formule: C₈H₈BrFO₂S
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027746
Numéro CAS: 942474-79-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR