Imprimer
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 111 EUR
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Poids moléculaire: 304.23 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01420274
Numéro CAS: 1008859-90-2