Imprimer
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 303 EUR
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Formule: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027734
Numéro CAS: 392237-31-9