2-Bromo-6-fluorobenzaldéhyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄BrFO Point d'ébullition: 100…102 °C/8mmHg Point de fusion: 39…47 °C Densité: 1,7 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03407341 Numéro CAS: 360575-28-6 |