Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 128 EUR
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile 98%
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Point d'ébullition: 96 °C/3,75mmHg
Point de fusion: 28…33 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061240
Numéro CAS: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III