Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC7439V-1G PC7439V-5G PC7439V-25G
APOSPC7439V-1GEA 45.1 EUR
APOSPC7439V-1G APOSPC7439V-5G APOSPC7439V-25G
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol 95%
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃OS
Point d'ébullition: 64…66 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052312
Numéro CAS: 169685-29-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III