Imprimer
2-(Trifluorométhoxy)thiophénol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
PC7439UX-1G PC7439UX-25G PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7439UX-1G APOSPC7439UX-25G APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluorométhoxy)thiophénol 95%
2-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃OS
Point d'ébullition: 53…55 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052320
Numéro CAS: 175278-01-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III