Imprimer
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
PC7439T-25G PC7439T-5G PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA 108 EUR
APOSPC7439T-25G APOSPC7439T-5G APOSPC7439T-100G
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle 97%
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle
Formule: C₈H₄F₃NOS
Poids moléculaire: 219.19 g/mol
Point d'ébullition: 215…218 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042412
Numéro CAS: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8 II