Isocyanate de 4-(trifluorméthoxy)phényle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₈H₄F₃NO₂ Point d'ébullition: 78 °C/22mmHg Point de fusion: –29 °C Densité: 1,346 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 70 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00035702 Numéro CAS: 35037-73-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |