Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC7439PT-100G PC7439PT-25G PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA 114 EUR
APOSPC7439PT-100G APOSPC7439PT-25G APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₈ClF₃N₂O
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053033
Numéro CAS: 133115-72-7