Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 55.1 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluorométhoxy)phénol 98%
4-(Trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 80 °C/15mmHg
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040988
Numéro CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0