Imprimer
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène 98%
1-Chloro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₄ClF₃O
Point d'ébullition: 142…143 °C
Densité: 1,367 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040953
Numéro CAS: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3,III